Få mere at vide
Chemsplash Snood Cap Peak engangs
Artikelnummer. 30058431
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30058431 Hvid
30058382 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058431 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2528.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.75 DKK
    1394.30 DKK / Pakke med 1000
    Spare 256.45 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Snood Caps er et kraftigt polypropylenmateriale, der også fås i bomuld eller nylon.
Snood Caps
  • Tung polypropylen
  • PFAS fri
Beskrivelse: Snood Caps er lavet af et kraftigt polypropylenmateriale, og de fås også i bomuld eller nylon.
Tekniske data
Produkttype Snood Cap
Størrelse One Size
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Slips
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja