Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SNOG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085352
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085352 10 mg
18055952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085352 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0603/10
NO carrier. Breaks down to release NO
A carrier of NO, relaxing smooth muscle and inhibiting platelet aggregation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57564-91-7
Molekylær formel C10H16N4O7S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SNOG
Mængde 10 mg
Formel vægt 336.32
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 336.319