missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SNIPER(ER)-87

Beskrivelse
SNIPER(ER)-87 is a potent and selective estrogen receptor α (ERα) Degrader (Specific and Nongenetic IAP-dependent Protein Erasers or SNIPER) (DC50 = 3 nM). SNIPER(ER)-87 comprises the IAP binding ligand LCL 161 (Cat .No. 7178) joined by a linker to the estrogen-binding moiety 4-hydroxytamoxifen (Cat. No. 3412). The product decreases ERα levels in breast cancer cells in vitro and in mouse ovaries in vivo. SNIPER(ER)-87 also reduces ERα levels and inhibits tumor proliferation in breast cancer xenograft mouse models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2 S)-N-[(1 S)-1-Cyclohexyl-2-[(2 S)-2-[4-[3-[[14-[4-[1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-12-methyl-11-oxo-3,6,9-trioxa-12-azatetradec-1-yl]oxy]benzoyl]-2-thiazolyl]-1-pyrrolidinyl]-2-oxoethyl]-2-(methylamino)propanamide |
| CAS | 2222354-91-6 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylær formel | C59H73N5O10S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?