Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SNC 80
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001124
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001124 10 mg
30001125 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001124 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0764/10
Highly selective non-peptide δ agonist
A highly selective and potent non-peptide δ-opioid agonist, 2000-fold selective over μ-opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156727-74-1
Molekylær formel C28H39N3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SNC 80
Mængde 10 mg
Formel vægt 449.64
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 449.639