Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SNC 162
Beskrivelse
Potent and selective non-peptide δ-opioid receptor agonist (Ki = 0.63 nM). Displays > 8000-fold selectivity over μ-opioid receptors and is centrally active following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SNC 162 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 419.61 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.613 |