Få mere at vide
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex sæt
Artikelnummer. p-7138597 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
100 reaktioner, med protokol
1000 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1000 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 15909182
Brand: Applied Biosystems™ 4323159
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (til 100 reaktioner), SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (μ30 L), SNaPshot™ Multiplex kontrolskabelon (60 μL)
De SNaPshot™ Multiplex Kit er en del af SNaPshot™ Multiplex system. De SNaPshot™ Multiplex System primer extension-baseret metode muliggør multipleksing af op til 10 single nucleotid polymorphisms (SNP'er).
  • Spørg op til 10 SNP'er fra forskellige amplikoner i en enkelt base forlængelsesreaktion
  • Separate SNP-loci, der adskiller sig med et enkelt basepar
  • Øget følsomhed sammenlignet med standardsekventering muliggør påvisning af mindre varianter (f.eks. somatiske mutationer) i en testprøve
  • Reducer kompleksiteten af dine eksperimenter med dette brugervenlige og omkostningseffektive genotypesystem
  • En stor mængde videnskabelig litteratur demonstrerer anvendeligheden til genotypebestemmelse, mutationsdetektion og kortlægning
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (til 100 reaktioner)
• SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30μ l)
• SNaPshot™ Multiplex kontrolskabelon (60μ l)
Opbevares ved -15 °C til -25 °C i en fryser med konstant temperatur.
Oversigt SNaPshot™ Multiplex-sæt, 100 rxns, kapillærelektroforesedetektionsmetode, DNA-prøvetype, AmpliTaq™ DNA-polymerase, SNP'er (kendt) genotypingsmål, multipleksing af høj kapacitetskompatibilitet, umærket oligo-primer-probe-kompatibilitet
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed 8 hr.
Teknik SNP Genotyping (fragmentanalyse-baseret), Primer Extension
Til brug med (udstyr) 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730/3730xl genetisk analysator
High-throughput kompatibilitet Multipleksing
Produktlinje SNaPshot
Produkttype Multiplex sæt
Mængde 100 reaktioner
Køretid 8 hr.
Forsendelsestilstand Tøris
Software GeneMapper™ Software
Arter Alle arter
Mål SNP'er (kendt)
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA