Få mere at vide
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex sæt
Artikelnummer. 15879756 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
100 reaktioner, med protokol
1000 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1000 reaktioner
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15879756 100 reaktioner, med protokol Hver
15909182 100 reaktioner 100 reaktioner
15809766 100 reaktioner Hver
15999172 100 reaktioner, med protokol 100 reaktioner
16355282 1000 reaktioner 1000 reaktioner
15819766 1000 reaktioner Hver
16365282 5000 reaktioner -
15829766 5000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15879756 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4323151
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
SNaPshot™ multiplex klar reaktionsblanding (til 100 rxns), SNaPshot™ multiplex kontrol primerblanding (30 μL), SNaPshot™ multiplex kontrolskabelon (60 L), μprotokol
De SNaPshot™ Multiplex Kit er en del af SNaPshot™ Multiplex system. De SNaPshot™ Multiplex System primer extension-baseret metode muliggør multipleksing af op til 10 single nucleotid polymorphisms (SNP'er).
  • Udfør multiplekset, enkelt-base forlængelse af op til 10 SNP'er
  • Forhør flere SNP'er uanset kromosomposition
  • Separate SNP-loci, der adskiller sig med et enkelt basepar
  • Udfør robust forespørgsel af flere SNP'er med kun en lille mængde amplificeret skabelon
  • Reducer udgifterne med dette moderat prissatte system
  • Reducer kompleksiteten af dine eksperimenter med denne velafprøvede, letforståelige single-base forlængelsesteknik
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (til 100 reaktioner)
• SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30μ l)
• SNaPshot™ Multiplex kontrolskabelon (60μ l)
• Protokol Opbevares
ved -15 C °til -25 C °i en fryser med konstant temperatur.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Kit
Reaktionshastighed 9 hr.
Teknik SNP Genotyping (fragmentanalyse-baseret), Primer Extension
Til brug med (udstyr) 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730/3730xl genetisk analysator
Produktlinje SNaPshot
Produkttype Multiplex sæt
Mængde 100 reaktioner
Køretid 9 hr.
Arter Alle arter
Mål SNP'er (kendt)
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Antal reaktioner 100 reaktioner, med protokol
Prøvetype DNA