Få mere at vide
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex sæt
Artikelnummer. 15809766 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
100 reaktioner, med protokol
1000 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1000 reaktioner
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15809766 100 reaktioner Hver
15909182 100 reaktioner 100 reaktioner
15879756 100 reaktioner, med protokol Hver
15999172 100 reaktioner, med protokol 100 reaktioner
16355282 1000 reaktioner 1000 reaktioner
15819766 1000 reaktioner Hver
16365282 5000 reaktioner -
15829766 5000 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15809766 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4323159
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (til 100 reaktioner), SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (μ30 L), SNaPshot™ Multiplex kontrolskabelon (60 μL)
De SNaPshot™ Multiplex Kit er en del af SNaPshot™ Multiplex system. De SNaPshot™ Multiplex System primer extension-baseret metode muliggør multipleksing af op til 10 single nucleotid polymorphisms (SNP'er).
  • Spørg op til 10 SNP'er fra forskellige amplikoner i en enkelt base forlængelsesreaktion
  • Separate SNP-loci, der adskiller sig med et enkelt basepar
  • Øget følsomhed sammenlignet med standardsekventering muliggør påvisning af mindre varianter (f.eks. somatiske mutationer) i en testprøve
  • Reducer kompleksiteten af dine eksperimenter med dette brugervenlige og omkostningseffektive genotypesystem
  • En stor mængde videnskabelig litteratur demonstrerer anvendeligheden til genotypebestemmelse, mutationsdetektion og kortlægning
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (til 100 reaktioner)
• SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30μ l)
• SNaPshot™ Multiplex kontrolskabelon (60μ l)
Opbevares ved -15 °C til -25 °C i en fryser med konstant temperatur.
Oversigt SNaPshot™ Multiplex-sæt, 100 rxns, kapillærelektroforesedetektionsmetode, DNA-prøvetype, AmpliTaq™ DNA-polymerase, SNP'er (kendt) genotypingsmål, multipleksing af høj kapacitetskompatibilitet, umærket oligo-primer-probe-kompatibilitet
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed 8 hr.
Teknik SNP Genotyping (fragmentanalyse-baseret), Primer Extension
Til brug med (udstyr) 3500 Series genetiske analysatorer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730/3730xl genetisk analysator
High-throughput kompatibilitet Multipleksing
Produktlinje SNaPshot
Produkttype Multiplex sæt
Mængde 100 reaktioner
Køretid 8 hr.
Forsendelsestilstand Tøris
Software GeneMapper™ Software
Arter Alle arter
Mål SNP'er (kendt)
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA