Beskrivelse
- Kan bruges sammen med teleskopstænger
- Fjederbelastet mekanisme lukker, når den rammer fast underlag eller får et kraftigt stød på håndtaget
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sedimentprøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 8,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |