Få mere at vide
Micronova™ SnapMop™ Bestrålet fladt moppedæksel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15561755 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Ikke-vævet polyamid
Ikke-vævet polyamid, Urethanskum, Polyester
Polyester slibende mesh, Urethanskum, Polyester
Polyester, Urethanskum, Polysorb
Urethanskum, Polyester
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
5 x 9 tommer (12,5 x 23 cm)
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 15561755
Brand: Micronova™ MZSM6814IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPSL-14 stel med STA-seriens håndtag eller QDSL-14 med SSU-seriens håndtag
Bestrålede, lette moppebetræk med fladt hoved med snap-on og urethanskum indvendigt, designet til effektiv rengøring og desinficering i aseptiske miljøer, ISO 5 til ISO 9.
De Micronova Bestrålet SnapMop™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ Adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. En række forskellige stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
  • Bestrålede moppebetræk med fladt hoved, der kan klikkes på
  • Trykknapper i rustfrit stål
  • Polyester urethanskum interiør er fuldt indkapslet i et udvalg af stof
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
  • Fås uden et skuminteriør til hurtig aftørring og desinficering
  • Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladestørrelsen
    • 9-tommer dækslerne er fremragende til gennemløb og mindre rum
    • 14 og 18'' dækslerne er ideelle til gulve, vægge og lofter
  • Passer på QPSL plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Hovedtype Flad
Farve Hvid
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier og desinfektionsmidler
Engangs Genanvendelig
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) QDSL SlimLine-seriens adaptere i rustfrit stål, SSU-seriens hurtigafbryderhåndtag eller QPSL Plastic SlimLine-seriens adaptere, STA-seriens gevindhåndtag.
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling; Overensstemmelsescertifikat
Farvekodet Nej
Materiale Polyester slibende mesh, Urethanskum, Polyester