Beskrivelse
Kræver
QPSL-18 stel med STA-seriens håndtag eller QDSL-18 med SSU-seriens håndtag
De Micronova Bestrålet SnapMop™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ Adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. En række forskellige stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
- Bestrålede moppebetræk med fladt hoved, der kan klikkes på
- Trykknapper i rustfrit stål
- Polyester urethanskum interiør er fuldt indkapslet i et udvalg af stof
- Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- Fås uden et skuminteriør til hurtig aftørring og desinficering
- Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladestørrelsen
- 9-tommer dækslerne er fremragende til gennemløb og mindre rum
- 14 og 18'' dækslerne er ideelle til gulve, vægge og lofter
- Passer på QPSL plastramme eller QDSL rustfri stålramme
- Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Farvekode | Hvid |
| Hovedtype | Flad |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 12.7 cm |
| Vis mere |