Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Snap Top Caps™
Materiale:
PTFE, Butyl gummi
PTFE, Silikone
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | PTFE, Butyl gummi |
| Type | Snap Cap |
| Lukkestørrelse | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | Snapring/crimptop 12 x 32 mm hætteglas med 11 mm crimpfinish |