missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SNAP
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18045862
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045862 10 mg
30001104 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18045862 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0598/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A stable analog of endogenous S-nitroso compounds

A stable analog of endogenous S-nitroso compounds. A source of NO in vivo which unlike organic O-nitrates does not induce tolerance. Decomposes slowly in solution with a t½ of 37h.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79032-48-7
Molekylær formel C7H12N2O4S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SNAP
Mængde 10 mg
Formel vægt 220.24
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 220.24
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.