Beskrivelse
Dette produkt er fremstillet under strenge hygiejniske forhold. Opto-elektronisk overvågning ved glasbearbejdningsmaskinerne sikrer høj kvalitet for en sikker analyse. Yderligere kontrol i processen og en endelig QC-inspektion er også en del af de målinger, der er blevet implementeret for at give en pålidelig produktkvalitet.
- Giver en hurtig og bekvem forseglingsmetode kun til brug i HPLC
- Bred åbning, med en række forskellige indsatser tilgængelige (sælges separat)
- Kan bruges i alle almindelige HPLC autosamplere, da hættens design svarer til crimp caps N 11
- Brugt med Macherey-Nagel™ N11 snapring lukning (sælges separat)
- Fremstillet af 1. hydrolytisk klasse glas, tonet rav til lysfølsomme prøver
- 100 hætteglas er pakket i en polypropylen (PP) æske
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) åbning | 11 mm |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Hydrolytisk glas (klasse I) |
| Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Inkluderer | Etiket og skala |
| Hals stil | Brede |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Emballagetype | Polypropylen boks |
| Vis mere |