Få mere at vide
DWK Life Sciences Hætteglas med snapring
Artikelnummer. 16606862 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16606862
Brand: DWK Life Sciences 225673
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætteglas med snapring er kendetegnet ved bekvemmelighed: ingen krympning/afdækning eller skruning er nødvendig for at åbne og lukke dem.
Kromatografihætteglas kan skelnes baseret på størrelse og finish (tråd, krympning, snap). De kommer i klart og ravfarvet glas og med eller uden skrivemærke. De mest almindelige hætteglasstørrelser til hætteglas med væskekromatografi er 12 x 32 mm samt 15 x 45 mm. Afhængigt af ressourcen vil 12 x 32 mm hætteglas også blive beskrevet som 1,5 mL, 1,8 mL eller 2,0 mL hætteglas.
  • Hætteglas med snapring eliminerer behovet for krympe- og afdækningsværktøj
  • Anvendes i kombination med snaphætter eller 11 mm aluminium tætninger
  • 40 % større åbning forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer risikoen for skade på autosamplernålen
  • Pakket i genlukkelige, manipulationssikre, tydelige PP-kasser til beskyttelse mod kontaminering under transport og opbevaring
  • Valgfri hvid keramisk skrivelapp og udfyldningsmærker for nem mærkning
  • Anbefales kun til HPLC-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Borosilikatglas (5.1)
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Til brug med (applikation) Højtydende væskekromatografi (HPLC)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 0.9 mm
Lukkestørrelse ND11