Få mere at vide
Fisherbrand™ Snap-on eller Push-in-hætteglasprøvehætteglas
Artikelnummer. p-7070788 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
7 ml
10,5 ml
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
21 ml
28 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 140
Pakke med 162
Pakke med 190
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15374769 10,5 ml Pakke med 190
15384769 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor) Pakke med 162
15304779 28 ml Pakke med 140
15394769 21 ml Pakke med 162
15364769 7 ml Pakke med 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15374769
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Opbevar og vis prøverne sikkert og nemt. Fisherbrand™ Snap-on eller Push-in-hætteglasprøvehætteglas fås i en række forskellige størrelser. Fisherbrand™ Snap-on eller skrue-i polyethylen hætter sælges separat.
  • Fremstillet af klart type 1B neutralt glas
  • Alsidig kapacitet spænder fra en række størrelser
  • Kan bruges med enten snap-on eller push-in hætter
  • Valset fælg for nem påsætning af hætten
  • Særligt velegnet til opbevaring af pulvere og tørre prøver
  • Fisherbrand™ Polyethylen Push-in eller Snap-on hætter til glasprøvehætteglas sælges separat
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Neutralt glas (type 1B)
Volumen (metrisk) 10,5 ml
Lukketype Snap On or Push In Cap
Lukkestørrelse 22 mm
Højde (metrisk) 46 mm