Få mere at vide
Fisherbrand™ Snap-on eller Push-in-hætteglasprøvehætteglas
Artikelnummer. 15304779 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
7 ml
10,5 ml
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
21 ml
28 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 140
Pakke med 162
Pakke med 190
Artikelnummer. 15304779
Opbevar og vis prøverne sikkert og nemt. Fisherbrand™ Snap-on eller Push-in-hætteglasprøvehætteglas fås i en række forskellige størrelser. Fisherbrand™ Snap-on eller skrue-i polyethylen hætter sælges separat.
  • Fremstillet af klart type 1B neutralt glas
  • Alsidig kapacitet spænder fra en række størrelser
  • Kan bruges med enten snap-on eller push-in hætter
  • Valset fælg for nem påsætning af hætten
  • Særligt velegnet til opbevaring af pulvere og tørre prøver
  • Fisherbrand™ Polyethylen Push-in eller Snap-on hætter til glasprøvehætteglas sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale Neutralt glas (type 1B)
Volumen (metrisk) 28 ml
Lukketype Snap On or Push In Cap
Højde (metrisk) 72 mm
Lukkestørrelse 22 mm