Få mere at vide
Brady™ Snap-On™ Rørdæksel
Artikelnummer. p-8001691
Længde (metrisk):
228 mm
300 mm
420 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
300 mm
420 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12779884
Brand: Brady™ 275240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Snap-On™ Markører er en hurtig og nem måde at markere rustne, våde eller olierede rør på. De Snap-On™ Pipe Cover er et gennemsigtigt PVC-betræk, hvor du kan påføre enhver af tuscherne i vores sortiment. Resultatet er, at din selvklæbende markør forbliver læsbar og godt beskyttet.
  • Holder dine selvklæbende markører læsbare og godt beskyttede.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møde ANSI A13.1 krav
Oversigt Brady Snap-On Rørmarkører
Farve Klarhed
Slutte Glans
Materiale Plast
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Etiketter pr. ark 1
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +170 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +77 °C
Tykkelse (engelsk) 0,030 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.762 mm
Dimensioner (LxB) 228 x 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 228 x 200 x 26 mm
Længde (engelsk) 8,98 tommer.
Længde (metrisk) 228 mm
Bredde (engelsk) 7,87 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (engelsk) 1,02''
Højde (metrisk) 26 mm
Alternativt varenummer SNAP-ON-1-B817