Få mere at vide
Brady™ Snap-On™ Rørdæksel
Artikelnummer. 12779884
Skift visning
Længde (metrisk):
228 mm
300 mm
420 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
300 mm
420 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
12779884 228 mm 200 mm Hver
12789884 300 mm 300 mm Hver
12799884 420 mm 420 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12779884 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 275240
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Snap-On™ Markører er en hurtig og nem måde at markere rustne, våde eller olierede rør på. De Snap-On™ Pipe Cover er et gennemsigtigt PVC-betræk, hvor du kan påføre enhver af tuscherne i vores sortiment. Resultatet er, at din selvklæbende markør forbliver læsbar og godt beskyttet.
  • Holder dine selvklæbende markører læsbare og godt beskyttede.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møde ANSI A13.1 krav
Oversigt Brady Snap-On Rørmarkører
Farve Klarhed
Slutte Glans
Materiale Plast
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Etiketter pr. ark 1
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +170 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +77 °C
Tykkelse (engelsk) 0,030 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.762 mm
Dimensioner (L x B) 228 x 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 228 x 200 x 26 mm
Længde (engelsk) 8,98 tommer.
Længde (metrisk) 228 mm
Bredde (engelsk) 7,87 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (engelsk) 1,02''
Højde (metrisk) 26 mm
Alternativt varenummer SNAP-ON-1-B817