Få mere at vide
WHEATON™ Snap/clip top-lukning til ampuller
Product Code. 30286512 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
140/pakke
162/pakke
190/pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30286512 140/pakke
30286505 162/pakke
30286509 190/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30286512 Supplier WHEATON™ Supplier No. 105050140
Add to basket
Add to basket
Snap/Clip Top Flaskelukninger
  • WHEATON™ Snap/Clip Top-ampuller fremstilles af klart 5.1 ekspansionsborosilikatglas og bruger WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Både hætteglas og kapsler er særligt velegnede til opbevaring af pulver og prøver på grund af den brede halsåbning
  • Hætteglassene har en snap-ring halsfinish til den 'flip off'-stil 22 mm fleksibel lav-densitet polyethylen snap-cap
  • Snap/Clip Top-ampuller fås i størrelser fra 7 ml til 30 ml for at give fleksibilitet i din prøveopbevaring
  • 22 mm LDPE snap-kapsler sælges separat fra hætteglassene, og én størrelse passer til alle hætteglasstørrelser
  • Snap-kapslerne sælges i pakker på 140, 162 og 190 for at matche mængder af hætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Polyethylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 140/pakke
Til brug med (udstyr) Hætteglas
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Snap Cap