Få mere at vide
Fisherbrand™ Snap Caps
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Disse tips er til brug med følgende pipetter:
- Mærke Handystep™ og Handystep™ elektronisk Alle tips
- Eppendorf™ Multipette™ (ikke Multipette™ Plus) Alle tips
- Gilson Distriman™ 1,25/12,5 ml størrelser
- Ritter Ripette™ Alle tips
- Tri-kontinent Easystep™ 0,5, 5 og 50 ml
- Disse Dispenser™ spidser er ikke-sterile og tilgængelige ved gammabestråling
- Disse dispenserspidser kan genbruges
- Adapteren til denne 25 ml dispenserspids kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Produkttype | Culture Tube lukning |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 100 pakke |
| Til brug med (udstyr) | Kantløse reagensglas |