Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglas med tryklås, klart glas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
5 mL
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
15 mL
27 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor) |
| Hals stil | Shell Vial |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | 0.5 mL |
| Volumen (metrisk) Virker | 12.7 mL |
| Grundstil | Flad bund |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vis mere |