Få mere at vide
Fisherbrand™ Hætteglas med tryklås, klart glas
Artikelnummer. 10495982 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 ml
14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor)
15 ml
27 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10495982 5 ml Pakke med 100
10749644 14 ml (fast vinkelrotor), 20 ml (svingspandrotor) Pakke med 100
11580535 15 ml Pakke med 100
10335582 27 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10495982
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Et praktisk og billigt hætteglas til ukritiske analyser
  • Klar
  • Glas
  • Flad bund
Kræver: 18 mm PE Snap Cap (sælges separat, se 11797607).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5 ml
Hals stil Shell Vial
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND18
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype 3. hydrolytiske klasse