Få mere at vide
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Microcentrifugerør
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkterBeskrivelse
Forbedre prøvegenvindingen uden tilsætninger eller belægninger. Disse rør tilbyder maksimal prøvegenvinding ved markant at reducere overfladebinding.
Viskøse væsker og dyre reagenser tilbageholdt i et mikrocentrifugerør effekt-assay-nøjagtighed og præcision. Thermo Scientific™ Snap cap lavretentionsmikrocentrifugerør forbedrer prøvegenvindingen uden tilsætningsstoffer eller belægninger. 0,6 ml, 1,5 ml og 2,0 ml snap cap lavretentionsrør giver maksimal prøvegenvinding ved markant at reducere overfladebinding.
- Duckbill-hætten reducerer det tryk, der kræves for at åbne røret med en bredere kontaktflade, men sikrer, at hætten forbliver lukket under centrifugering
- Lave fastholdelsesegenskaber opnås ikke ved belægning eller plastindbedding, hvilket sikrer, at prøverne ikke bliver forurenet af disse tilsætningsstoffer
- Rørene forbliver lukkede under centrifugering, men åbner let med én hånd efter behov
- Rør fås i Amber for at beskytte dine lysfølsomme prøver
- Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
Valg af farve/emballage
- Der findes forskellige emballagemuligheder for at hjælpe med forureningskontrol i laboratoriet
- For strenge sterilitetskrav fås individuelt indpakkede sterile rør
Højeste kvalitet
- Disse mikrocentrifugerør, fremstillet af jomfruelig polypropylen, sikrer prøvens integritet under kogning, frysning og centrifugering
- Det sterile produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP bioburden og endotoksiner
- Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
Anbefales til:
Daglig laboratoriebrug, herunder centrifugering og korttidsopbevaring af prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Flad |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener |
| Oversigt | 1,5 ml Gradueret, ikke-sterilt |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 50 slanger/taske, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Maks. RCF | 26,000 x g |