Få mere at vide
Eppendorf™ Safe-Lock Rør 0,5 mL - Mikrorør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-194501 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Klar
Renhed eller kvalitetsklasse:
Retsmedicinsk DNA-grad
Emballage:
500 rør (10 poser x 50 rør)
Maks. RCF:
30.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15615367
Brand: Eppendorf™ 0030123603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Safe-Lock Rør 0,5 mL - Mikrorør sikrer sikker prøveopbevaring. Med en unik låsemekanisme forhindrer disse rør utilsigtet åbning og beskytter dyrebare prøver. Disse rør er ideelle til PCR og tilbyder pålidelighed og lethed i et kompakt design.
  • Den hængslede Eppendorf Safe-Lock låg forhindrer utilsigtet åbning under inkubation og opbevaring.
  • g-Safe™ teknologi, afhængig af Safe-Lock Rørvariant (se manualen), sikrer enestående centrifugeringsstabilitet op til 30.000 xg, forhindrer prøvetab i tilfælde af rørbrud og giver øget sikkerhed ved håndtering af farlige prøver.
  • Fremstillet uden brug af slipmidler, blødgøringsmidler og biocider, stoffer, der vides at udvaskes fra plastikforbrugsvarer ind i prøven og har en negativ indvirkning på bioassayresultater.
  • Polypropylenkonstruktion giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer.
  • Præcis lågforsegling minimerer fordampningshastigheden under langtidsopbevaring.
  • Det store frostede låg og sidefladen letter mærkningen.
  • Sikret funktionalitet i et temperaturområde fra -86° C til 100° C.
  • Autoklaverbar når åben (121 °C, 20 min.) for effektiv sterilisering.
  • Tilgængelig i lot-certificeret PCR Clean, Eppendorf Retsmedicinsk DNA-grad, og Biopur™ kvalitet, hvilket sikrer afprøvet renhed.
Ordreinfo
Assorterede pakker inkluderer 100 hver af naturlig, blå, grøn, rød og gul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Hængslet låg
Lukningsfarve Farveløs
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Inkubation og opbevaring
nr. pr. pakke 500 Pk.
Emballage 500 rør (10 poser x 50 rør)
Temperaturområde (engelsk) -122,8 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til +100 °C
Sterilitet Ikke steril
Renhed eller kvalitetsklasse Retsmedicinsk DNA-grad
Uddannet Ja
Kapacitet (engelsk) 0,02 oz.
Lukketype Safe-lock låg
Maks. RCF 30.000 x g
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrorør med lås med snaphætte