Få mere at vide
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Microcentrifugerør
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkterBeskrivelse
Forbedre prøvegenvinding ved betydeligt at reducere overfladebinding med Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Microcentrifugerør. Viskøse væsker og kostbare reagenser tilbageholdt i et mikrocentrifugerør påvirker analysens nøjagtighed og præcision. Uden tilsætningsstoffer eller belægninger, disse rør— tilgængelig i størrelserne 0,6 ml, 1,5 ml og 2,0 ml— tilbyde maksimal prøvegenvinding ved at reducere overfladebinding markant.
- Andenæbshætten reducerer det tryk, der kræves for at åbne røret med en bredere kontaktflade, men sikrer dog, at hætten forbliver lukket under centrifugering
- Lave retentionsegenskaber opnås ikke ved en belægning eller plastindlejringsprocesser, hvilket sikrer, at prøverne ikke bliver kontamineret fra disse tilsætningsstoffer
- Rørene forbliver lukkede under centrifugering, men åbnes let med én hånd efter behov
- Rør fås i rav for at beskytte dine lysfølsomme prøver
- Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
Valg af farve/emballage
- En række forskellige emballagemuligheder er tilgængelige for at hjælpe med kontamineringskontrol i laboratoriet
- Til strenge sterilitetskrav er individuelt indpakkede sterile rør tilgængelige
- Farvemuligheder, udover natur og rav, er rød, blå, grøn, gul og violet og en blandet farveemballage
Højeste kvalitet
- Disse mikrocentrifugerør er fremstillet af ny polypropylen og sikrer prøveintegritet under kogning, frysning og centrifugering
- Sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP , biobyrde og endotoksiner
- Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
Anbefalet til:
Daglig laboratoriebrug inklusive centrifugering og kortvarig prøveopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Flad |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hæmmere, endotoksin og DNA. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 50 slanger/taske, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Maks. RCF | 25,000 x g |