Få mere at vide
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Microcentrifugerør
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkterBeskrivelse
Forbedre prøvegenvinding ved betydeligt at reducere overfladebinding med Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Microcentrifugerør. Viskøse væsker og kostbare reagenser tilbageholdt i et mikrocentrifugerør påvirker analysens nøjagtighed og præcision. Uden tilsætningsstoffer eller belægninger, disse rør— tilgængelig i størrelserne 0,6 ml, 1,5 ml og 2,0 ml— tilbyde maksimal prøvegenvinding ved at reducere overfladebinding markant.
- Andebillehætten reducerer trykket, der kræves for at åbne røret med en bredere kontaktflade, men sikrer, at hætten forbliver lukket under centrifugering
- Lave fastholdelsesegenskaber opnås ikke ved belægning eller plastindlejring, hvilket sikrer, at prøverne ikke bliver forurenet af disse tilsætningsstoffer
- Rørene forbliver lukkede under centrifugering, men åbner let med én hånd efter behov
- Rør fås i rav for at beskytte dine lysfølsomme prøver
- Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
Højeste kvalitet
- Disse mikrocentrifugerør, fremstillet af jomfruelig polypropylen, sikrer prøvens integritet under kogning, frysning og centrifugering
- Det sterile produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP bioburden og endotoksiner
- Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
Anbefales til:
Daglig laboratoriebrug, herunder centrifugering og korttidsopbevaring af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Flad |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hæmmere, endotoksin og DNA. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 50 tubes/ bag, 10 bags/ unit, 10 units/ case |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Maks. RCF | 26,000 x g |