Få mere at vide
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Microcentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11559914 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Kapacitet (metrisk) unitSize
11559914 Steril 0,6 ml Pakke med 1000
11579914 Steril 2 ml Pakke med 500
11535534 Ikke steril 2 ml Pakke med 500
11569914 Steril 1,5 ml Pakke med 500
11525564 Ikke steril 0,6 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11559914 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.65 DKK
    341.73 DKK / Pakke med 1000
    Spare 242.92 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forbedre prøvegenvindingen ved at reducere overfladebindingen markant med disse rør, der ikke har tilsætningsstoffer eller belægninger.
Forbedre prøvegenvinding ved betydeligt at reducere overfladebinding med Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Microcentrifugerør. Viskøse væsker og kostbare reagenser tilbageholdt i et mikrocentrifugerør påvirker analysens nøjagtighed og præcision. Uden tilsætningsstoffer eller belægninger, disse rør— tilgængelig i størrelserne 0,6 ml, 1,5 ml og 2,0 ml— tilbyde maksimal prøvegenvinding ved at reducere overfladebinding markant.
  • Andenæbshætten reducerer det tryk, der kræves for at åbne røret med en bredere kontaktflade, men sikrer dog, at hætten forbliver lukket under centrifugering
  • Lave retentionsegenskaber opnås ikke ved en belægning eller plastindlejringsprocesser, hvilket sikrer, at prøverne ikke bliver kontamineret fra disse tilsætningsstoffer
  • Rørene forbliver lukkede under centrifugering, men åbnes let med én hånd efter behov
  • Rør fås i rav for at beskytte dine lysfølsomme prøver
  • Gradueringsmærker på reagensglasset til mikrocentrifuge giver mulighed for effektiv prøvereference
Valg af farve/emballage
  • En række forskellige emballagemuligheder er tilgængelige for at hjælpe med kontamineringskontrol i laboratoriet
  • Til strenge sterilitetskrav er individuelt indpakkede sterile rør tilgængelige
  • Farvemuligheder, udover natur og rav, er rød, blå, grøn, gul og violet og en blandet farveemballage
Højeste kvalitet
  • Disse mikrocentrifugerør er fremstillet af ny polypropylen og sikrer prøveintegritet under kogning, frysning og centrifugering
  • Sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, ATP , biobyrde og endotoksiner
  • Ikke-sterilt produkt er certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogener
Anbefalet til:
Daglig laboratoriebrug inklusive centrifugering og kortvarig prøveopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Flad
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP , PCR-hæmmere, endotoksin og DNA.
Kapacitet (metrisk) 0,6 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Emballage 100 tubes/ bag, 10 bags/ unit, 10 units/ case
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Maks. RCF 30,000 x g