Beskrivelse
SnakeSkin 3,5K, 7K og 10K MWCO dialyserørene er en nem og klar til brug traditionel dialysemembranrør, der muliggør afsaltning og bufferudveksling for prøver på 10 til 100 ml. SnakeSkin Dialyserørklips er robuste, ikke-flydende rørlukninger, der anbefales til brug med SnakeSkin dialyserør, men de er velegnede til alle dialyserør med flade rørdiametre op til 50 mm.
Det letåbnelige, plisserede format af SnakeSkin dialyserør blev udviklet for at forenkle dialyse med store mængder af prøver. For at bruge det, træk blot slangen ud og skær den nødvendige længde af, fold den ene ende af røret over og sæt en dialyseklips på for at lukke den, tilføj derefter prøven i den åbne ende og brug en anden clips til at lukke den resterende ende. Klips sælges separat. Til sammenligning leveres mange traditionelle dialyserørmembraner som tørre, flade ruller, der er svære at åbne og ofte kræver omfattende udblødning, før de kan bruges.
Membranplisseringen SnakeSkin ændrer ikke rørets MWCO. Desuden fjernes eventuelle lav-MW forurenende stoffer under dialyseprocessen. SnakeSkin Dialyserør er lavet af samme type regenereret cellulose som flad rør, så det matcher dialyseydelsen fra konventionelle rør.
Funktioner ved SnakeSkin dialyserør:
- Bekvemt—, færdiggjort, forvådt, plisseret rør
- Høj restitution—over 90% proteingenopretning
- Speeddialyse—gennemføres som regel på 4-6 –timer
- Stabilitet—kompatibel med en række laboratorieopløsninger, herunder syrer, baser, hydrofobe opløsningsmidler og alkoholer
Funktioner ved SnakeSkin dialyserørklips:
- Holdbar—polyamidsammensætning til lang levetid
- Duevalelås—forhindrer prøvetab
- Varmebestandig—autoklav op til 134 °C
SnakeSkin Dialyserør, 3,5K eller 10K MWCO, består af regenereret cellulose og leveres som et åbent, plisseret (teleskopet) rør. Den leveres i 20 cm stænger med 35 fod dialyserør med en cirkulær indvendig diameter på 16, 22 eller 35 mm. Med en kapacitet svarende til 10,5 meter af 23 –tørre flade rør med 50 mm diameter, rummer ∼den hydrerede SnakeSkin dialyserør 2 –10 ml prøve pr. centimeter længde.
SnakeSkin 7K MWCO dialyserør leveres i 20 cm stænger med 35 fod dialyserør med en 22 mm cirkulær indre diameter (I.D.). Med kapacitet tilsvarende 10,5 meter tør, fladbredde rør med 34 mm diameter, rummer ∼den hydrerede SnakeSkin dialyserør 3,7 ml prøve pr. centimeter længde.
3,5K MWCO rørspecifikationer:
- Membrantype: regenereret cellulose
- Tubing nominelt tør tykkelse: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
- Glycerolindhold: spor
- Svovlindhold: 0,1 –0,15%
- Indhold af tungmetaller: spor
7K MWCO rørspecifikationer:
- Membrantype: regenereret cellulose
- Tubing nominelt tør tykkelse: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
- Glycerolindhold: 13%
- Svovlindhold: 0,1 –0,15%
- Indhold af tungmetaller: spor
10K MWCO rørspecifikationer:
- Membrantype: regenereret cellulose
- Tubing nominelt tør tykkelse: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
- Glycerolindhold: 21%
- Svovlindhold: 0,1 –0,15%
- Indhold af tungmetaller: spor
Dialyseklipsspecifikationer:
- Højde: 10 mm
- Bredde: 16 mm
- Indvendig længde: 50 mm (maksimal lukningsbredde)
- Yderlig længde: 66 mm (ende til ende)
- Sammensætning: polyamid (nylon) afledt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialyseslange |
| Produktlinje | SnakeSkin |
| MWCO | 3,5 kDa |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Materiale | Cellulose |
| Format | Slanger |
| Diameter (metrisk) | 35 mm ID |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| Tilstrækkelig til | Ca. 48 ml pr. 5 cm længde (plus 2,5 cm i hver ende til lukning) giver 100 anvendelser |
| Mængde | 10.5 m |
| Vis mere |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.