Få mere at vide
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialyseslange
Artikelnummer. 11532541 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm ID
22 mm ID
35 mm ID
Ikke relevant
MWCO:
10 kDa
3,5 kDa
7 kDa
Ikke relevant
Produkttype:
Dialyse klip
Dialyseslange
Pakningsstørrelse:
10.5m
Hver
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) MWCO Produkttype Pakningsstørrelse
11532541 16 mm ID 3,5 kDa Dialyseslange Hver
11874554 16 mm ID 10 kDa Dialyseslange Hver
10005743 22 mm ID 3,5 kDa Dialyseslange 10.5m
10311114 22 mm ID 7 kDa Dialyseslange -
10781755 22 mm ID 10 kDa Dialyseslange Hver
11552541 35 mm ID 3,5 kDa Dialyseslange Hver
11562541 35 mm ID 10 kDa Dialyseslange Hver
10341444 Ikke relevant Ikke relevant Dialyse klip Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11532541 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88242
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør afsaltning og bufferudskiftning for 10 til 100 mL prøver med denne 3,5K, 7K og 10K molekylvægt cut-off (MWCO), klar til brug form for traditionelle dialysemembranslanger. Sikker luk dialyseslanger op til 50 mm flad diameter med det robuste, ikke-svævende rør SnakeSkin Dialyse klip.
SnakeSkin 3,5K, 7K og 10K MWCO dialyserørene er en nem og klar til brug traditionel dialysemembranrør, der muliggør afsaltning og bufferudveksling for prøver på 10 til 100 ml. SnakeSkin Dialyserørklips er robuste, ikke-flydende rørlukninger, der anbefales til brug med SnakeSkin dialyserør, men de er velegnede til alle dialyserør med flade rørdiametre op til 50 mm.
Det letåbnelige, plisserede format af SnakeSkin dialyserør blev udviklet for at forenkle dialyse med store mængder af prøver. For at bruge det, træk blot slangen ud og skær den nødvendige længde af, fold den ene ende af røret over og sæt en dialyseklips på for at lukke den, tilføj derefter prøven i den åbne ende og brug en anden clips til at lukke den resterende ende. Klips sælges separat. Til sammenligning leveres mange traditionelle dialyserørmembraner som tørre, flade ruller, der er svære at åbne og ofte kræver omfattende udblødning, før de kan bruges.
Membranplisseringen SnakeSkin ændrer ikke rørets MWCO. Desuden fjernes eventuelle lav-MW forurenende stoffer under dialyseprocessen. SnakeSkin Dialyserør er lavet af samme type regenereret cellulose som flad rør, så det matcher dialyseydelsen fra konventionelle rør.
Funktioner ved SnakeSkin dialyserør:
  • Bekvemt—, færdiggjort, forvådt, plisseret rør
  • Høj restitution—over 90% proteingenopretning
  • Speeddialyse—gennemføres som regel på 4-6 –timer
  • Stabilitet—kompatibel med en række laboratorieopløsninger, herunder syrer, baser, hydrofobe opløsningsmidler og alkoholer
Funktioner ved SnakeSkin dialyserørklips:
  • Holdbar—polyamidsammensætning til lang levetid
  • Duevalelås—forhindrer prøvetab
  • Varmebestandig—autoklav op til 134 °C
SnakeSkin Dialyserør, 3,5K eller 10K MWCO, består af regenereret cellulose og leveres som et åbent, plisseret (teleskopet) rør. Den leveres i 20 cm stænger med 35 fod dialyserør med en cirkulær indvendig diameter på 16, 22 eller 35 mm. Med en kapacitet svarende til 10,5 meter af 23 –tørre flade rør med 50 mm diameter, rummer ∼den hydrerede SnakeSkin dialyserør 2 –10 ml prøve pr. centimeter længde.
SnakeSkin 7K MWCO dialyserør leveres i 20 cm stænger med 35 fod dialyserør med en 22 mm cirkulær indre diameter (I.D.). Med kapacitet tilsvarende 10,5 meter tør, fladbredde rør med 34 mm diameter, rummer ∼den hydrerede SnakeSkin dialyserør 3,7 ml prøve pr. centimeter længde.
3,5K MWCO rørspecifikationer:
  • Membrantype: regenereret cellulose
  • Tubing nominelt tør tykkelse: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
  • Glycerolindhold: spor
  • Svovlindhold: 0,1 –0,15%
  • Indhold af tungmetaller: spor
7K MWCO rørspecifikationer:
  • Membrantype: regenereret cellulose
  • Tubing nominelt tør tykkelse: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
  • Glycerolindhold: 13%
  • Svovlindhold: 0,1 –0,15%
  • Indhold af tungmetaller: spor
10K MWCO rørspecifikationer:
  • Membrantype: regenereret cellulose
  • Tubing nominelt tør tykkelse: 0,9 –1,2 mil (22 –30 μm)
  • Glycerolindhold: 21%
  • Svovlindhold: 0,1 –0,15%
  • Indhold af tungmetaller: spor
Dialyseklipsspecifikationer:
  • Højde: 10 mm
  • Bredde: 16 mm
  • Indvendig længde: 50 mm (maksimal lukningsbredde)
  • Yderlig længde: 66 mm (ende til ende)
  • Sammensætning: polyamid (nylon) afledt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dialyseslange
Produktlinje SnakeSkin
MWCO 3,5 kDa
membran Cellulosemembran, dialyse
Materiale Cellulose
Format Slanger
Diameter (metrisk) 16 mm ID
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
Tilstrækkelig til Ca. 10 ml pr. 5 cm længde (plus 2,5 cm i hver ende til lukning) giver 100 anvendelser
Mængde 10.5 m
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur eller 4 °C. Opbevar i lukket original emballagerør for at forhindre udtørring, hvilket resulterer i revner eller huller i membranen. For de bedste resultater skal du holde membranen hydreret ved lejlighedsvis at tilføje 1-2 dråber destilleret vand til emballagerøret.