Få mere at vide
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialyseslange
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
16 mm ID
22 mm ID
35 mm ID
Ikke relevant
MWCO:
10 kDa
3,5 kDa
7 kDa
Ikke relevant
Produkttype:
Dialyse klip
Dialyseslange
Pakningsstørrelse:
10.5m
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
De SnakeSkin 3,5K, 7K og 10K MWCO dialyseslange er en let og klar til brug traditionel dialysemembranslange, der tillader afsaltning og bufferudveksling for prøver på 10 til 100 ml. SnakeSkin Dialyseslangeklemmer er robuste, ikke-svævende rørlukker, der anbefales til brug med SnakeSkin Dialyseslange, men er velegnet til alle dialyseslanger med flade rørdiametre op til 50 mm.
Det letåbnede, plisserede format af SnakeSkin Dialyseslange blev udviklet til at forenkle prøvedialyse med store volumener. For at bruge skal du blot trække ud og skære den nødvendige længde af slangen af, folde den ene ende af slangen over og påsætte en dialyseklemme for at lukke den, tilsæt derefter prøve i den åbne ende og brug en anden klips til at lukke den resterende ende. Klip sælges separat. Til sammenligning leveres mange traditionelle dialyseslangemembraner som tørre, flade ruller, der er svære at åbne og ofte kræver omfattende iblødsætning, før de kan bruges.
De SnakeSkin membranfoldningsprocessen ændrer ikke slangens MWCO. Desuden fjernes eventuelle forurenende stoffer med lav MW under dialyseprocessen. SnakeSkin Dialyserør er lavet af samme type regenereret cellulose som fladslange, så det matcher dialyseydelsen af konventionelle rør.
Funktioner af SnakeSkin Dialyseslange:
•Praktisk —klar til brug, forfugtet, plisseret rør
•Høj restitution —større end 90% proteingenvinding
•Hurtigdialyse —er normalt afsluttet på –4 6 timer
•Stabilitet —kompatibel med en række laboratorieopløsninger, herunder syrer, baser, hydrofobe opløsningsmidler og alkoholer
Funktioner af SnakeSkin Dialyseslangeklemmer:
•Holdbar —polyamidsammensætning for lang levetid
•Svalehalelås forhindrer —prøvetab
•Varmebestandig autoklave op —til 134 C°
SnakeSkin Dialyserør, 3,5K eller 10K MWCO, er sammensat af regenereret cellulose og leveres som et åbent, plisseret (teleskoperet) rør. Den leveres i 20 cm-stave indeholdende 35 fod dialyseslange med en 16-, 22- eller 35 mm cirkulær indvendig diameter (ID). Med en kapacitet svarende til 10,5 meter –af 23 50 mm diameter tørre fladbredde rør, den hydrerede SnakeSkin Dialyseslange holder∼ –2 10 ml prøve pr. centimeter længde.
SnakeSkin 7K MWCO dialyseslanger leveres i 20 cm stave indeholdende 35 fod dialyseslange med en 22 mm cirkulær indvendig diameter (ID). Svarende i kapacitet til 10,5 meter af 34 mm diameter tør flad bredde slange, den hydrerede SnakeSkin Dialyseslange holder∼ 3,7 ml prøve pr. centimeter længde.
3,5K MWCO slangespecifikationer:
•Membran type: regenereret cellulose
•Slangens nominelle tørtykkelse: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolindhold: spor
•Svovlindhold: 0,1 0,–15 %
•Indhold af tungmetaller: spore
7K MWCO slangespecifikationer:
•Membran type: regenereret cellulose
•Slangens nominelle tørtykkelse: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolindhold: 13%
•Svovlindhold: 0,1 0,–15 %
•Indhold af tungmetaller: spore
10K MWCO slangespecifikationer:
•Membran type: regenereret cellulose
•Slangens nominelle tørtykkelse: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolindhold: 21%
•Svovlindhold: 0,1 0,–15 %
•Indhold af tungmetaller: spore
Dialyse klip specifikationer:
•Højde: 10 mm
•Bredde: 16 mm
•Indvendig længde: 50 mm (maksimal lukkebredde)
•Ydre længde: 66 mm (ende til ende)
•Sammensætning: polyamid (nylon) derivat
De SnakeSkin membranfoldningsprocessen ændrer ikke slangens MWCO. Desuden fjernes eventuelle forurenende stoffer med lav MW under dialyseprocessen. SnakeSkin Dialyserør er lavet af samme type regenereret cellulose som fladslange, så det matcher dialyseydelsen af konventionelle rør.
Funktioner af SnakeSkin Dialyseslange:
•Praktisk —klar til brug, forfugtet, plisseret rør
•Høj restitution —større end 90% proteingenvinding
•Hurtigdialyse —er normalt afsluttet på –4 6 timer
•Stabilitet —kompatibel med en række laboratorieopløsninger, herunder syrer, baser, hydrofobe opløsningsmidler og alkoholer
Funktioner af SnakeSkin Dialyseslangeklemmer:
•Holdbar —polyamidsammensætning for lang levetid
•Svalehalelås forhindrer —prøvetab
•Varmebestandig autoklave op —til 134 C°
SnakeSkin Dialyserør, 3,5K eller 10K MWCO, er sammensat af regenereret cellulose og leveres som et åbent, plisseret (teleskoperet) rør. Den leveres i 20 cm-stave indeholdende 35 fod dialyseslange med en 16-, 22- eller 35 mm cirkulær indvendig diameter (ID). Med en kapacitet svarende til 10,5 meter –af 23 50 mm diameter tørre fladbredde rør, den hydrerede SnakeSkin Dialyseslange holder∼ –2 10 ml prøve pr. centimeter længde.
SnakeSkin 7K MWCO dialyseslanger leveres i 20 cm stave indeholdende 35 fod dialyseslange med en 22 mm cirkulær indvendig diameter (ID). Svarende i kapacitet til 10,5 meter af 34 mm diameter tør flad bredde slange, den hydrerede SnakeSkin Dialyseslange holder∼ 3,7 ml prøve pr. centimeter længde.
3,5K MWCO slangespecifikationer:
•Membran type: regenereret cellulose
•Slangens nominelle tørtykkelse: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolindhold: spor
•Svovlindhold: 0,1 0,–15 %
•Indhold af tungmetaller: spore
7K MWCO slangespecifikationer:
•Membran type: regenereret cellulose
•Slangens nominelle tørtykkelse: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolindhold: 13%
•Svovlindhold: 0,1 0,–15 %
•Indhold af tungmetaller: spore
10K MWCO slangespecifikationer:
•Membran type: regenereret cellulose
•Slangens nominelle tørtykkelse: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolindhold: 21%
•Svovlindhold: 0,1 0,–15 %
•Indhold af tungmetaller: spore
Dialyse klip specifikationer:
•Højde: 10 mm
•Bredde: 16 mm
•Indvendig længde: 50 mm (maksimal lukkebredde)
•Ydre længde: 66 mm (ende til ende)
•Sammensætning: polyamid (nylon) derivat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialyseslange |
| Produktlinje | SnakeSkin |
| MWCO | 7 kDa |
| membran | Cellulosemembran, dialyse |
| Materiale | Cellulose |
| Format | Slanger |
| Diameter (metrisk) | 22 mm ID |
| Oprensningsmål | Bufferudveksling, Protein |
| Mængde | 10.5 m |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur eller 4 °C. Opbevar i lukket original emballagerør for at forhindre udtørring, hvilket resulterer i revner eller huller i membranen. For de bedste resultater skal du holde membranen hydreret ved lejlighedsvis at tilføje 1-2 dråber destilleret vand til emballagerøret. |