Få mere at vide
sn-glycerol 3-fosfat bis(cyclohexylammonium) salt, TRC
Artikelnummer. 30006080
Skift visning
Mængde:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006080 250 mg
30012833 10 mg
30005269 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG601590250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29849-82-9
Molekylær formel C15H35N2O6P
Molekylvægt (g/mol) 370.42
Synonym (R)-1,2,3-Propanetriol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexanamine, D-Glycerol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexylamine, sn-Glycerol-3-phosphate Dicyclohexylammonium Salt
IUPAC navn cyclohexanamin; [(2R)-2,3-dihydroxypropyl] dihydrogenfosfat
SMIL NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Formel vægt 370.2233