Få mere at vide
sn-Glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
1g
Beskrivelse
sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | sn-Glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 28319-77-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H20NO6P |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Choline Alfoscerate Alpha-GPC L-α-GPC |
| Opløselighedsinformation | H2O : 500 mg/mL (1943.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (388.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@H](O)CO)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.22 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.