Få mere at vide
SN-38, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486286 100 mg 100mg
16461096 200 mg -
16401977 50 mg -
16431696 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13704
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SN-38
CAS 86639-52-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20N2O5
Mængde 100 mg
Synonym NK012
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (63.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CC)C5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 392.4
Formel vægt 392.4
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death