Få mere at vide
SN-38-d3, TRC
Artikelnummer. 30410771
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30410771 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30410771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS5899521MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SN-38-d3
CAS 718612-49-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 2H3 H17 N2 O5
Mængde 1 mg
Synonym (4S)-4-Ethyl-11-(ethyl-d3)-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin-d3, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin-d3, SN 38-d3 Lactone
InChI formel InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-11-5-6-17(25)13-7-12-9-24-16(19(12)23-18(11)13)8-15-14(20(24)26)10-29-21(27)22(15,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Cc1ccc(O)c2cc3CN4C(=O)C5=C(C=C4c3nc12)[C@@](O)(CC)C(=O)OC5
Molekylvægt (g/mol) 395.42
Formel vægt 395.1561
Procent renhed >95