Få mere at vide
R&D Systems™ SN 38
Artikelnummer. 18782664
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782664 10 mg
18742794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782664 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2684/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 DKK
    1311.45 DKK / 10mg
    Spare 78.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Active metabolite of CPT-11 (Cat. No. 2688) that inhibits DNA topoisomerase I (IC50 values are 0.74 and 1.9 μM in P388 and Ehrlich cells respectively). Inhibits DNA and RNA synthesis (IC50 values are 0.077 and 1.3 μM respectively) but does not affect protein synthesis. Displays potent antitumor activity against a range of human tumor cell lines (IC50 values are 3.3, 13, 19 and 22 nM for HCT-116, BEL-7402, HL60 and HELA cells respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86639-52-3
Molekylær formel C22H20N2O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SN 38
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 392.4
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 392.411