Få mere at vide
SN 2, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002033
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002033 50 mg
30002025 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002033 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4907/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective TRPML3 channel activator
Selective TRPML3 channel activator (EC50 = 1.13 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823218-99-1
Molekylær formel C17H21NO
Molekylvægt (g/mol) 255.361
InChI nøgle WKLZNTYMDOPBSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sn 2, sn-2, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0∼2,6∼ dec-4-ene, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.02,6 dec-4-ene, d0g1ln, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-4-ene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,7-methano-1,2-benzisoxazole
PubChem CID 11834987
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C2=NOC3C2C4CCC3C4)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SN 2
Farve White
Mængde 50 mg
Formel vægt 255.35
Procent renhed >98%
Fysisk form Solid