Få mere at vide
SN 2, MedChemExpress
Beskrivelse
SN 2 is a potent activator of TRPML3 ion channel with an EC50 of 1.8 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SN 2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 823218-99-1 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21NO |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (391.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C=C(C)C=C1C)=C1C2=NOC3C2C4CC3CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.35 |
| Vis mere |