Få mere at vide
sn-1,2-Dioctanoylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | sn-1,2-Dioctanoylglycerol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1 |
| Formel vægt | 344.2563 |