Få mere at vide
Motic™ Stereo-zoommikroskop i SMZ171-serien
Hovedstil:
Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende
Trinokulær, 35° tilbøjelig, 360° roterende
Trinokulær, 45° tilbøjelig, 360° roterende, Fast optisk split 50:50
Belysningstype:
Kræver ekstern belysning
LED indfaldende og transmitteret med uafhængige intensitetskontroller 3w
LED indfaldende og transmitteret med uafhængige intensitetskontroller 3w, Transmitteret lys med vippereflektor (skrå belysning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Det optiske Greenough-system leverer skarpe og klare billeder. Parfokalitet sikres, mens du kører gennem det store zoomområde på 6,7:1.
- 5 klik-stop i den glatte zoom giver en præcis gengivelse af forstørrelser til måleformål.
- Stort synsfelt sikres af standard 10X/23 okularer.
- Den store arbejdsafstand på 110 mm giver tilstrækkelig plads til forberedelses- og reparationsarbejde ved at bruge den fantastiske synsdybde til et overbevisende 3D opretstående billede.
- Systemets fleksibilitet tillader mere komplekse opsætninger med bomstandere, eksterne lyskilder og en opgradering til en komplet dokumentationsstation.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Sort/Hvid sceneplade og støvdæksel |
| Forstørrelseskraft | 7,5X til 50X |
| Måltyper | Akromatisk |
| Synsfelt | 23 mm |
| Zoomområde | Zoom 1:6,7 |
| Dimensioner (L x B x H) | 303 x 239 x 405 mm |
| garanti | 2 år elektriske/5 år optiske & mekaniske dele |
| Produkttype | Stereomikroskop med zoom |
| Model- | SMZ-171-BP |
| Hovedstil | Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende |
| Vis mere |