Få mere at vide
Motic™ Stereo-zoommikroskop i SMZ171-serien
Artikelnummer. 15100083
Skift visning
Hovedstil:
Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende
Trinokulær, 35° tilbøjelig, 360° roterende
Trinokulær, 45° tilbøjelig, 360° roterende, Fast optisk split 50:50
Belysningstype:
Kræver ekstern belysning
LED, transmitteret belysning
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hovedstil Belysningstype Pakningsstørrelse
15100083 Trinokulær, 35° tilbøjelig, 360° roterende Kræver ekstern belysning Hver
15190073 Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende LED, transmitteret belysning Hver
15150073 Kikkert, 45° tilbøjelig, 360° roterende Kræver ekstern belysning Hver
15110083 Trinokulær, 45° tilbøjelig, 360° roterende, Fast optisk split 50:50 LED, transmitteret belysning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15100083 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100200600762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8490.00 DKK
    7645.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 844.12 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Drejning af zoomknappen giver adgang til det fulde zoomområde på 6,7:1, hvilket resulterer i et forstørrelsesområde på 7,5X-50X med standard WF10X/23mm okularer. Motic™ SMZ171-seriens stereozoommikroskop gør det nemt at køre ned fra prøveoversigt til små strukturer.
  • Det optiske Greenough-system leverer skarpe og klare billeder. Parfokalitet sikres, mens du kører gennem det store zoomområde på 6,7:1.
  • 5 klik-stop i den glatte zoom giver en præcis gengivelse af forstørrelser til måleformål.
  • Stort synsfelt sikres af standard 10X/23 okularer.
  • Den store arbejdsafstand på 110 mm giver tilstrækkelig plads til forberedelses- og reparationsarbejde ved at bruge den fantastiske synsdybde til et overbevisende 3D opretstående billede.
  • Systemets fleksibilitet tillader mere komplekse opsætninger med bomstandere, eksterne lyskilder og en opgradering til en komplet dokumentationsstation.
Tekniske data
Inkluderer Sort/hvid sceneplade, støvdæksel
Forstørrelseskraft 7,5X til 50X
Måltyper Akromatisk
Synsfelt 23 mm
Zoomområde Zoom 1:6,7
Dimensioner (L x B x H) 303 x 239 x 405 mm
garanti 2 år elektriske/5 år optiske & mekaniske dele
Produkttype Stereomikroskop med zoom
Model- SMZ-171-TP
Hovedstil Trinokulær, 35° tilbøjelig, 360° roterende
Belysningstype Kræver ekstern belysning
Okular WF 10X/23 mm
Mængde 1 hver