Få mere at vide
Motic™ SMZ140-N2LED mikroskop
Hovedstil:
Kikkert
Beskrivelse
- Greenough optisk system.
- Grovfokuseringssystem med spændingsjustering.
- Interpupilafstand: 54-76mm.
- Dioptrijustering på begge rør (± 5)
- Zoomforhold: 1:4.
- Lille fodaftryk designet til begrænset bænkplads og nem opbevaring.
- Kombinationen af indfaldende og transmitteret lys gør instrumenterne velegnede til en lang række transparente og uigennemsigtige prøver.
- Synsfeltet (20 mm) giver et godt overblik.
- Fire(4) definerede zoom-klik-stop for detaljerede, reproducerbare måleresultater.
- Stativ af stang med transmitteret belysning.
- Yderligere okularer og objektiver tilgængelige.
- Mørkefelt eller POL kontrastmuligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Okular | WF10X/20 mm |
| Hovedstil | Kikkert |
| Belysningstype | LED Transmitteret med Intensity Control 3w |
| Forstørrelseskraft | 1X til 4X |
| Inkluderer | Sorte, hvide og frostede sceneplader og støvdæksel |
| Optisk design | Greenough system |
| Arbejdsafstand | 80 mm |
| Vægt (metrisk) | 6.2 kg |
| Elektriske krav | 100/240 V (CE) |