Få mere at vide
Motic™ Trinokulært hoved til SMZ-171 stereomikroskop
Artikelnummer. 15126866
Skift visning
Forstørrelseskraft:
7,5X til 50X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
15126866 7,5X til 50X Hver
1 options
Artikelnummer. 15126866 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100200600761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6650.00 DKK
    5989.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 660.25 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kombineret med dens udvidede tilbehørslinje, Motic™ Trinokulært hoved til SMZ-171 stereomikroskop er et ideelt instrument til de krævende krav til både rutine- og forskningsområder.
  • Til brug med SMZ-171
  • Greenough zoom, 7,5X til 50X
  • 2 WF10x/23mm okularer inkluderet
  • ESD-funktion (elektrostatisk udladning)
Tekniske data
Inkluderer Kun hoved
Forstørrelseskraft 7,5X til 50X
Måltyper Akromatisk
Synsfelt 23 mm
Til brug med (udstyr) SMZ171 StereoZoom Mikroskop
Zoomområde Zoom 1:6,7
garanti 5 år mekanisk og optisk
Produkttype Trinokulært hoved til SMZ171
Model- SMZ-171-TH
Hovedstil Trinokulær
Okular WF 10X/23 mm
Mængde 1 hver