Få mere at vide
Motic™ SMZ-160-Trinokulært hoved
Artikelnummer. 17857285
Skift visning
Hovedstil:
Trinokulær
Artikelnummer. Hovedstil
17857285 Trinokulær
1 options
Artikelnummer. 17857285 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101010100921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4450.00 DKK
    4009.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 440.78 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Dette trinokulære hoved er kompatibelt med SMZ-160 mikroskopet.
  • SMZ-160-Trinokulært hoved.
  • Inkluderer 2 10x/20 mm okularer.
Tekniske data
Inkluderer 2 okularer på 10X/20 mm
Forstørrelseskraft 10X
Måltyper Ingen
Synsfelt 20 mm
Til brug med (udstyr) Kun hoved, skal også have stativ og lys
garanti 5 år
Model- SMZ-160 (kun trinokulært hoved)
Hovedstil Trinokulær
Belysningstype Ingen
Til brug med (applikation) Observation af prøve i 3D
Okular 10x/20 mm