Få mere at vide
Motic™ SMZ 160 stereomikroskoper
Artikelnummer. p-7227887
Hovedstil:
Kikkert
Trinokulær
Grundstil:
Almindeligt stativ
LED stativ
Artikelnummer. 17847285
Brand: Motic™ 1100201300151
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette stereozoommikroskop kommer med et 1:6.4 zoomområde og et metalhus med klassisk belysning.
SMZ-160 er ideel til uddannelsesformål i gymnasier og universiteter, men er også fantastisk til industriel kvalitetskontrol.
  • Greenough Zoom Optisk System
  • 45° stereomikroskop hoved
  • 6:1 zoomforhold
  • Dioptrijustering:± 5
Tekniske data
Grundstil Almindeligt stativ
Forstørrelseskraft 10X
Måltyper Hjælpemål (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X)
Hovedstil Kikkert
Okular WF 10X/20 mm
Arbejdsafstand 100 mm