Få mere at vide
Motic™ SMZ 160 stereomikroskoper
Artikelnummer. 17826011
Skift visning
Hovedstil:
Kikkert
Trinokulær
Grundstil:
Almindeligt stativ
LED stativ
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hovedstil Grundstil
17826011 Kikkert LED stativ
17847285 Kikkert Almindeligt stativ
17860015 Trinokulær LED stativ
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17826011 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100201300171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6130.00 DKK
    5520.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 609.52 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Dette stereozoommikroskop kommer med et 1:6.4 zoomområde og et metalhus med klassisk belysning.
SMZ-160 er ideel til uddannelsesformål i gymnasier og universiteter, men er også fantastisk til industriel kvalitetskontrol.
  • Greenough Zoom Optisk System
  • 45° stereomikroskop hoved
  • 6:1 zoomforhold
  • Dioptrijustering:± 5
Tekniske data
Grundstil LED stativ
Forstørrelseskraft 10X
Måltyper Hjælpemål (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X)
Hovedstil Kikkert
Belysningstype R2 LED
Okular WF 10X/20 mm
Arbejdsafstand 100 mm