Få mere at vide
Motic™ SMZ 160 stereomikroskoper
Hovedstil:
Kikkert
Trinokulær
Grundstil:
Almindeligt stativ
LED stativ
Beskrivelse
SMZ-160 er ideel til uddannelsesformål i gymnasier og universiteter, men er også fantastisk til industriel kvalitetskontrol.
- Greenough Zoom Optisk System
- 45° stereomikroskop hoved
- 6:1 zoomforhold
- Dioptrijustering:± 5
Tekniske data
Tekniske data
| Grundstil | Almindeligt stativ |
| Forstørrelseskraft | 10X |
| Måltyper | Hjælpemål (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X) |
| Hovedstil | Trinokulær |
| Okular | WF 10X/20 mm |
| Arbejdsafstand | 100 mm |