Få mere at vide
Abnova™ SMTN Recombinant Protein
Artikelnummer. 16180782
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
25µg
Artikelnummer. 16180782
Brand: Abnova™ H00006525P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH12026
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 6525
Molekylvægt (g/mol) 33.11
Navn SMTN (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MGPLTSFRRAPSSSPAKASSAISLAPSSVGSFLVRSPVPVAPVTSSENSAGDRHESGMLGLPETTGT
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ35365/FLJ38597
Fælles navn SMTN
Gen symbol SMTN
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution