Få mere at vide
Kolmi Hopen™ SMS Isolationskjole med tommelfingerhuller
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17700149 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
SMS Isolationskjole med tommelfingerhuller; Farve: Gul; Engangs: Ja; Materiale: SMS; Til brug med (anvendelse): Medicinsk; Størrelse: X-Large
Artikelnummer.
17700149 SMS Isolationskjole med tommelfingerhuller; Farve: Gul; Engangs: Ja; Materiale: SMS; Til brug med (anvendelse): Medicinsk; Størrelse: X-Large
1 options
Artikelnummer. 17700149 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. A69962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00 DKK
    90.02 DKK / Pakke med 10
    Spare 5.98 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det trelags beskyttende stof i denne kjole kombinerer styrke og modstand mod væsker med blødhed og komfort takket være dens åndbarhed.
  • Højkvalitets infektion og væskebeskyttelse
  • Består af et lag af polypropylen opnået ved ekstrudering-blæsestøbning indsat mellem to lag af polypropylen opnået ved spinning-topping
  • Stor åbning til passage af hovedet
  • Patenteret 'Flexneck' teknologi bestående af dobbelt elastik
  • Lange ærmer med tommelfingerhuller, der dækker håndled helt
  • Designet til at beskytte sundhedspersonale og patienter mod krydsinfektion
  • Skal bæres over traditionelt tøj
Tekniske data
Størrelse X-Large
Til brug med (applikation) Medicinal
Køn Unisex
Antal lommer Ingen
Produkttype Kjole til almen brug
Materiale SMS
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) >23,5 g/m 2
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
nr. pr. pakke 10 Pk.