Learn More
Invitrogen™ SMPD2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3J92)
Product Code. 30830050
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
30830050 100 μL
30825087 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830050 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA564320
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
SMPD2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Converts sphingomyelin to ceramide. Hydrolyze 1-acyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PC) and 1-O-alkyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-platelet-activating factor). The physiological substrate seems to be Lyso-PAF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen SMPD2
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_3J92
Concentration 0.4 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene Smpd2
Gene Accession No. O60906, O70572, Q9ET64
Gene Alias AW108287; ISC1; Lyso-PAF-PLC; lyso-platelet-activating factor-phospholipase C; neutral sphingomyelinase; neutral sphingomyelinase 1; NSMA; NSMASE; N-SMase; nSMase1; SMPD2; Sphingomyelin phosphodiesterase 2; sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral; sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane; sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane (neutral sphingomyelinase)
Gene Symbols Smpd2
Host Species Rabbit
Immunogen Peptide.
Purification Method Protein A/G
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 20598, 6610, 83537
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.